Stampa…
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3033-25G B3033-5G
TCIAB3033-25GEA 94 EUR
TCIAB3033-25G TCIAB3033-5G
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…113 °C
Densità: 1,81 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041312
CAS Number: 875-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&vid=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C