4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B3786-25G
B3786-5G
TCIAB3786-25GEA
90
EUR
TCIAB3786-25G
TCIAB3786-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃NO Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00179338 CAS Number: 175278-09-8 ADR: 6.1,III |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |