2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B3681-25G
B3681-5G
TCIAB3681-25GEA
227
EUR
TCIAB3681-25G
TCIAB3681-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrClFN Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 55…56 °C |
MDL Number:
MFCD00051707 CAS Number: 201849-14-1 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |