Acido β-morfolino etanosolfonico (MES) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
M0606-25G
M0606-250G
TCIAM0606-25GEA
20
EUR
TCIAM0606-25G
TCIAM0606-250G
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido β-morfolino etanosolfonico (MES)
Formula:
C₆H₁₃NO₄S Punto di fusione: 316°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006181 CAS Number: 4432-31-9 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |