Stampa…
Etil ciannamato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0359-25G C0359-500G C0359-100G
TCIAC0359-25GEA 32 EUR
TCIAC0359-25G TCIAC0359-500G TCIAC0359-100G
Etil ciannamato ≥99.0% (by GC)
Etil ciannamato
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 271°C
Punto di fusione: 10°C
Densità: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 137°C
MDL Number: MFCD00009189
CAS Number: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&vid=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %