α-Linolenic acid methyl ester ≥70% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₉H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 347°C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,8982 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00135851 CAS Number: 301-00-8 EINECS: 206-102-3 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |