Stampa…
2-Feniletil acetato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
A0692-25G A0692-500G
TCIAA0692-25GEA 16 EUR
TCIAA0692-25G TCIAA0692-500G
2-Feniletil acetato ≥98.0% (by GC)
2-Feniletil acetato
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1,0286 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110°C
MDL Number: MFCD00008720
CAS Number: 103-45-7
EINECS: 203-113-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&vid=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %