Stampa…
2,2,4,4-Tetramethylpentane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T1704-25ML T1704-5ML
TCIAT1704-25MLEA 188 EUR
TCIAT1704-25ML TCIAT1704-5ML
2,2,4,4-Tetramethylpentane ≥99.0% (by GC)
2,2,4,4-Tetramethylpentane
Formula: C₉H₂₀
Peso molecolare: 128,26 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: –66,5 °C
Densità: 0,7195 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060873
CAS Number: 1070-87-7
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&vid=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %