Stampa…
Pinacol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
D0691-25G D0691-500G D0691-100G
TCIAD0691-25GEA 23 EUR
TCIAD0691-25G TCIAD0691-500G TCIAD0691-100G
Pinacol ≥98.0% (by GC)
Pinacol
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 174 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…41 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00004462
CAS Number: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 14,07439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&vid=e046a313a51f7a55fcc49d10db413abb3c9d8af8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency