Stampa…
Ethyl isobutyrate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
I0105-25ML I0105-500ML
TCIAI0105-25MLEA 16 EUR
TCIAI0105-25ML TCIAI0105-500ML
Ethyl isobutyrate ≥99.0% (by GC)
Ethyl isobutyrate
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
MDL Number: MFCD00009165
CAS Number: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&vid=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %