Butyl isobutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 150°C Flash Pt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00048773 CAS Number: 97-87-0 EINECS: 202-614-6 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |