Stampa…
Itaconic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0203-25G I0203-500G I0203-100G
TCIAI0203-25GEA 22 EUR
TCIAI0203-25G TCIAI0203-500G TCIAI0203-100G
Itaconic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Itaconic anhydride
Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: 64…65 °C
MDL Number: MFCD00005530
CAS Number: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&vid=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C