Stampa…
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
P0343-25G P0343-500G P0343-100G
TCIAP0343-25GEA 65 EUR
TCIAP0343-25G TCIAP0343-500G TCIAP0343-100G
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 1-pentansolfonico sale sodico
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&vid=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %