2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
I0291-25G
I0291-5G
TCIAI0291-25GEA
118
EUR
TCIAI0291-25G
TCIAI0291-5G
2-Propanesulphonyl chloride ≥95.0% (by GC)
2-Propanesulphonyl chloride
Formula:
C₃H₇ClO₂S Punto di ebollizione: 83°C Punto di fusione: –47 °C Densità: 1,273 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 86°C |
MDL Number:
MFCD00007453 CAS Number: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |