Stampa…
Nitrito di butile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Butil nitrito
N0376-25ML N0376-500ML
TCIAN0376-25MLEA 28 EUR
TCIAN0376-25ML TCIAN0376-500ML
Nitrito di butile ≥95.0% (by GC)
Nitrito di butile
Formula: C₄H₉NO₂
Punto di ebollizione: 76°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002058
CAS Number: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&vid=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %