Stampa…
Valeric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
V0006-25ML V0006-500ML V0006-100ML
TCIAV0006-25MLEA 19 EUR
TCIAV0006-25ML TCIAV0006-500ML TCIAV0006-100ML
Valeric anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Valeric anhydride
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 227°C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101°C
MDL Number: MFCD00009477
CAS Number: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&vid=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %