Stampa…
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
M0544-25G M0544-500G
TCIAM0544-25GEA 16 EUR
TCIAM0544-25G TCIAM0544-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formula: C₇H₁₆O₄
Peso molecolare: 164.2 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 63°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008488
CAS Number: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&vid=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %