Stampa…
1,1,3,3-Tetraethoxypropane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0093-25ML T0093-500ML T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA 26 EUR
TCIAT0093-25ML TCIAT0093-500ML TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tetraethoxypropane ≥95.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Formula: C₁₁H₂₄O₄
Punto di ebollizione: 220°C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,9185 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009240
CAS Number: 122-31-6
EINECS: 204-533-1
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&vid=0b349b80f7915e1ad576575426c191e2d7e3c7cb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %