2,2-Diethoxypropane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 113°C Densità: 0,826 g/cm³ (18 °C) Flash Pt: 7°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009224 CAS Number: 126-84-1 EINECS: 204-808-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |