Stampa…
Dimetilacetale ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,1-Dimetossi-etano
D0633-25ML D0633-500ML
TCIAD0633-25MLEA 36 EUR
TCIAD0633-25ML TCIAD0633-500ML
Dimetilacetale ≥98.0% (by GC)
Dimetilacetale
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 65°C
Punto di fusione: –113°C
Densità: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 1°C
MDL Number: MFCD00008493
CAS Number: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&vid=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %