Stampa…
Dimetil gliossima 98,0 W_assay
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
D0729-25G D0729-500G
TCIAD0729-25GEA 16 EUR
TCIAD0729-25G TCIAD0729-500G
Dimetil gliossima 98,0 W_assay
Dimetil gliossima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Peso molecolare: 116.12 g/mol
Punto di ebollizione: 53
Punto di fusione: 240°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,03246
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&vid=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with Nickel