Stampa…
Acetone oxime ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
A0065-25G A0065-500G
TCIAA0065-25GEA 16 EUR
TCIAA0065-25G TCIAA0065-500G
Acetone oxime ≥98.0% (by GC)
Acetone oxime
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73.09 g/mol
Punto di ebollizione: 133°C
Punto di fusione: 61
MDL Number: MFCD00002118
CAS Number: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
Merck Index: 13,00077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&vid=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency