Stampa…
Dietilenetriamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0493-25ML D0493-500ML
TCIAD0493-25MLEA 17 EUR
TCIAD0493-25ML TCIAD0493-500ML
Dietilenetriamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dietilenetriamina
Formula: C₄H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 207 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 0,9523 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008171
CAS Number: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&vid=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %