Stampa…
Lithium acetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
L0191-25G L0191-500G
TCIAL0191-25GEA 29 EUR
TCIAL0191-25G TCIAL0191-500G
Lithium acetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Lithium acetate
Formula: H₃CCOOLi
Peso molecolare: 65,99 g/mol
Punto di fusione: 283°C
Densità: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013057
CAS Number: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 14,05521
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6d3c6b579711c5bc32d2fe833ee694a47c0bdc&vid=b259e96810eeed7552ed18c4e7a372cddcd9713d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %