Stampa…
2-Metossietil-acetato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acetato di etilenglicolmonometiletere, Acetato di metilglicol
M0113-25ML M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA 17 EUR
TCIAM0113-25ML TCIAM0113-500ML
2-Metossietil-acetato ≥98.0% (by GC)
2-Metossietil-acetato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 51°C
MDL Number: MFCD00008719
CAS Number: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&vid=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %