Stampa…
2-Etossietil acetato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
E0049-25ML E0049-500ML
TCIAE0049-25MLEA 16 EUR
TCIAE0049-25ML TCIAE0049-500ML
2-Etossietil acetato ≥98.0% (by GC)
2-Etossietil acetato
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –62°C
Densità: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 55°C
MDL Number: MFCD00009251
CAS Number: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&vid=c8f748a25fe01654a2315c349e813eeae31961fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %