Stampa…
2-Butossietil acetato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Acetato di butilglicole, Acetato di etilenglicolmonobutiletere
B0700-25ML B0700-500ML
TCIAB0700-25MLEA 16 EUR
TCIAB0700-25ML TCIAB0700-500ML
2-Butossietil acetato ≥98.0% (by GC)
2-Butossietil acetato
Formula: C₈H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 192°C
Punto di fusione: -64°C
Densità: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00009457
CAS Number: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&vid=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.20 %
Acid Value max. 0.2