Stampa…
Ethyl undecanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
U0049-25ML U0049-250ML
TCIAU0049-25MLEA 22 EUR
TCIAU0049-25ML TCIAU0049-250ML
Ethyl undecanoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl undecanoate
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Punto di ebollizione: 140°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008958
CAS Number: 627-90-7
EINECS: 211-018-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&vid=922d4630142979b79c477abfbc8ff6bcf06c234b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %