Ethyl palmitate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 24 °C Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008996 CAS Number: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |