Ethyl enantate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
H0031-25ML
H0031-500ML
TCIAH0031-25MLEA
16
EUR
TCIAH0031-25ML
TCIAH0031-500ML
Ethyl enantate ≥98.0% (by GC)
Ethyl enantate
Formula:
C₉H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 188°C Punto di fusione: –66 °C Densità: 0,868 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C |
MDL Number:
MFCD00009538 CAS Number: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 14,03835 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |