Stampa…
Acetato di 2-metilbutile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acetic acid 2-Methylbutyl ester
A1076-25ML A1076-500ML
TCIAA1076-25MLEA 16 EUR
TCIAA1076-25ML TCIAA1076-500ML
Acetato di 2-metilbutile ≥98.0% (by GC)
Acetato di 2-metilbutile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Densità: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040494
CAS Number: 624-41-9
EINECS: 210-843-8
UN: 1104
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&vid=4ba9882722d5e3f2f94a7eb9c8a5bfe08c5feeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %