2-Ethylhexyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
A0031-25ML
A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA
27
EUR
TCIAA0031-25ML
TCIAA0031-500ML
2-Ethylhexyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl acetate
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 200°C Punto di fusione: -80°C Densità: 0,8726 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 77°C |
MDL Number:
MFCD00027249 CAS Number: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 14,06763 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |