Stampa…
2-Ethylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0029-25ML A0029-500ML
TCIAA0029-25MLEA 25 EUR
TCIAA0029-25ML TCIAA0029-500ML
2-Ethylbutyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylbutyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 159°C
Densità: 0,8784 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 53°C
MDL Number: MFCD00009343
CAS Number: 10031-87-5
EINECS: 233-095-4
UN: 1177
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&vid=e654b2db260a7ae2a7aae89b3b053d009d998d67&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %