Stampa…
Methyl decanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0023-25ML D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA 16 EUR
TCIAD0023-25ML TCIAD0023-500ML
Methyl decanoate ≥98.0% (by GC)
Methyl decanoate
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 229°C
Punto di fusione: -18°C
Densità: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
MDL Number: MFCD00009580
CAS Number: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&vid=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %