Propyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 144°C Flash Pt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00009396 CAS Number: 105-66-8 EINECS: 203-320-0 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,07846 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |