Stampa…
Hexyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1891-25ML B1891-500ML
TCIAB1891-25MLEA 16 EUR
TCIAB1891-25ML TCIAB1891-500ML
Hexyl butyrate ≥98.0% (by GC)
Hexyl butyrate
Formula: C₁₀H₂₀O₂
Punto di ebollizione: 205°C
Densità: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00048884
CAS Number: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&vid=e157b59254daf73560e1e2ed0eb75eb252d2ac43&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %