Stampa…
Allyl enantate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Heptylic acid allyl ester, Enanthic acid allyl ester, Allyl Heptanoate, Allyl heptanoate, Heptanoic acid allyl ester
A2119-25G A2119-250G
TCIAA2119-25GEA 79 EUR
TCIAA2119-25G TCIAA2119-250G
Allyl enantate ≥98.0% (by GC)
Allyl enantate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Peso molecolare: 170,25 g/mol
Punto di ebollizione: 89°C
Punto di fusione: –66°C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00038341
CAS Number: 142-19-8
EINECS: 205-527-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&vid=4b8c3ed1ab839a336dbbb7338ff8783eca7eee6b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %