Stampa…
Palmitoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
P0009-25ML P0009-500ML
TCIAP0009-25MLEA 17 EUR
TCIAP0009-25ML TCIAP0009-500ML
Palmitoyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Palmitoyl chloride
Formula: C₁₆H₃₁ClO
Peso molecolare: 274,87 g/mol
Punto di ebollizione: 200°C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 166°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000742
CAS Number: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&vid=449311d9c690701e71e98abe41e00535c7c35baf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %