Triacetina ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
Glicerina triacetato
G0086-25G
G0086-500G
TCIAG0086-25GEA
16
EUR
TCIAG0086-25G
TCIAG0086-500G
Triacetina ≥99.0% (by GC)
Triacetina
Formula:
C₉H₁₄O₆ Punto di ebollizione: 260°C Punto di fusione: -78°C Densità: 1,1596 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 144°C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008716 CAS Number: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 14,09589 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...