Stampa…
Trilaurin (glycerol trilaurate) ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Glyceryl tridodecanoate
G0087-25G G0087-500G G0087-100G
TCIAG0087-25GEA 31 EUR
TCIAG0087-25G TCIAG0087-500G TCIAG0087-100G
Trilaurin (glycerol trilaurate) ≥98.0% (by GC)
Trilaurin (glycerol trilaurate)
Formula: C₃₉H₇₄O₆
Peso molecolare: 639,01 g/mol
Punto di ebollizione: 643 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 49 °C
Densità: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00026559
CAS Number: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=411710aa57dc9b6b66b597109d38695c10f5f700&vid=411710aa57dc9b6b66b597109d38695c10f5f700&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency