Stampa…

Tributirrina ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI

T0364-25ML T0364-500ML
TCIAT0364-25MLEA 18 EUR
TCIAT0364-25ML TCIAT0364-500ML
Tributirrina ≥97.0% (by GC)
Tributirrina
Formula: C₁₅H₂₆O₆
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: -75°C
Densità: 1,035 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009392
CAS Number: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 14,09620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f49c36d19f7dfde3734c1fee03c59fc28b6c4b9b&vid=f49c36d19f7dfde3734c1fee03c59fc28b6c4b9b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR