Stampa…
2,3-Butanedione monoxime ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Diacetil monossima
B0683-25G B0683-500G B0683-100G
TCIAB0683-25GEA 36 EUR
TCIAB0683-25G TCIAB0683-500G TCIAB0683-100G
2,3-Butanedione monoxime ≥98.0% (by GC)
2,3-Butanedione monoxime
Formula: C₄H₇NO₂
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002116
CAS Number: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8896cf6041c12b2ae6b9c2d2c5c70eec77783d7d&vid=8896cf6041c12b2ae6b9c2d2c5c70eec77783d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency