Stampa…
Metile acetoacetato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 16 EUR
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Metile acetoacetato ≥99.0% (by GC)
Metile acetoacetato
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 170°C
Punto di fusione: –80°C
Densità: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 72°C
MDL Number: MFCD00008784
CAS Number: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %