Trichloroacetyl isocyanate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃Cl₃NO₂ Punto di ebollizione: 80 - 85 °C (27 hPa) Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002033 CAS Number: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |