Methyl trichloroacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trichloroacetic acid methyl ester, TCA-methyl ester
Formula:
C₃H₃Cl₃O₂ Punto di ebollizione: 154°C Punto di fusione: –17,5 °C Densità: 1,4897 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 72°C |
MDL Number:
MFCD00000794 CAS Number: 598-99-2 EINECS: 209-960-7 UN: 2533 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |