(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 98°C Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002036 CAS Number: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |