Stampa…
Adonitolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0171-1G A0171-25G
TCIAA0171-1GEA 16 EUR
TCIAA0171-1G TCIAA0171-25G
Adonitolo ≥97.0% (by GC)
Adonitolo
Formula: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Punto di fusione: 100…103 °C
MDL Number: MFCD00064291
CAS Number: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 14,00168
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e0c6cc222f85e38c66d06ee1dbde93049d0058&vid=d0e0c6cc222f85e38c66d06ee1dbde93049d0058&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C