Acido fosfomolibdico idrato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P1910-100G
P1910-500G
P1910-25G
TCIAP1910-100GEA
65
EUR
TCIAP1910-100G
TCIAP1910-500G
TCIAP1910-25G
Acido fosfomolibdico idrato
Acido fosfomolibdico idrato
Formula:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Punto di fusione: 78…90 °C Densità: 1,62 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149913 CAS Number: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,07498 |
|
Molybdenum oxide | min. 72.0 % |