Stampa…
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C1542-10G C1542-25G
TCIAC1542-10GEA 43 EUR
TCIAC1542-10G TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formula: ClCH₂CHOHCH₂OH
Peso molecolare: 110,54 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Densità: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 126°C
MDL Number: MFCD00210270
CAS Number: 60827-45-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&vid=de449e591b26fd94b1a9c1bbe0897f2b4dee3e50&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%