Stampa…
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
M0967-10G M0967-25G
TCIAM0967-10GEA 43 EUR
TCIAM0967-10G TCIAM0967-25G
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥96.0% (by GC)
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formula: ClCH₂CHOHCH₂OH
Peso molecolare: 110.54 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
Densità: 1.322
Flash Pt: 126°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00135169
CAS Number: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&vid=0c93f34937887b5d732f683f9754e102a9ed6651&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2, H2O)